Drukuj
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7839-10G PC7839-250MG PC7839-5G
APOSPC7839-10GEA 1560 PLN
APOSPC7839-10G APOSPC7839-250MG APOSPC7839-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 38…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115911
Numer CAS: 654-11-5