Drukuj
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7831-1G PC7831-25G PC7831-5G
APOSPC7831-1GEA 276 PLN
APOSPC7831-1G APOSPC7831-25G APOSPC7831-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulphonyl fluoride
Intermediate for incorporation of sulphonic acid groups into polymers.
Formuła: C₇F₁₄O₄S
Temp. Wrzenia: 135 °C
Gęstość: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798138
Numer CAS: 16090-14-5