Drukuj
(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
PC7826-100G PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA 795 PLN
APOSPC7826-100G APOSPC7826-25G
(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan 97%
(3,3,3-trifluoropropylo)trimetoksysilan
Formuła: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 218.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 144 °C
Gęstość: 1.137 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039266
Numer CAS: 429-60-7