Drukuj
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
PC7823-25G PC7823-5G
APOSPC7823-25GEA 807 PLN
APOSPC7823-25G APOSPC7823-5G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane
Formuła: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
MW: 231.5 g/mol
Temp. Wrzenia: 113…114 °C
Gęstość: 1.395 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013602
Numer CAS: 592-09-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-744-2
Jednostka: 2985
ADR: 3+8 II