Drukuj
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]biguanide hydrochloride
PC7822-25G PC7822-5G PC7822-100G
APOSPC7822-25GEA 327 PLN
APOSPC7822-25G APOSPC7822-5G APOSPC7822-100G
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁ClF₃N₅O
MW: 297.66 g/mol
Temp. topnienia: 212…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01569536
Numer CAS: 42823-09-6