Drukuj
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 1650 PLN
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Formuła: C₇H₅F₃N₂S
Temp. Wrzenia: 162…165 °C
Temp. topnienia: 162…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053006
Numer CAS: 175205-26-2