Drukuj
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile, 3,4,5-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818O-1G PC7818O-25G PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA 110 PLN
APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₄F₃N
Temp. topnienia: 28…34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083531
Numer CAS: 220228-03-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III