Drukuj
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
PC7818N-1G PC7818N-25G PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA 110 PLN
APOSPC7818N-1G APOSPC7818N-25G APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₄F₃N
Temp. Wrzenia: 103 °C/3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061221
Numer CAS: 220227-80-5
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III