Drukuj
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7818M-1G PC7818M-5G PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA 110 PLN
APOSPC7818M-1G APOSPC7818M-5G APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₄F₃N
MW: 171.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 84 °C/1mmHg
Gęstość: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061220
Numer CAS: 220141-74-2
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III