Drukuj
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,4-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818J-1G PC7818J-5G PC7818J-25G
APOSPC7818J-1GEA 110 PLN
APOSPC7818J-1G APOSPC7818J-5G APOSPC7818J-25G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₄F₃N
MW: 171.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061234
Numer CAS: 243666-13-9
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III