Drukuj
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 110 PLN
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Temp. topnienia: 98…101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083532
Numer CAS: 209991-62-8