Drukuj
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4,6-Trifluorophenylacetic acid
PC7818G-1G PC7818G-25G PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA 139 PLN
APOSPC7818G-1G APOSPC7818G-25G APOSPC7818G-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190.12 g/mol
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061218
Numer CAS: 209991-63-9