Drukuj
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818F-100G PC7818F-25G PC7818F-5G PC7818F-500G
APOSPC7818F-100GEA 124 PLN
APOSPC7818F-100G APOSPC7818F-25G APOSPC7818F-5G APOSPC7818F-500G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190.12 g/mol
Temp. topnienia: 121…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082479
Numer CAS: 209995-38-0