Drukuj
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818E-5G PC7818E-1G
APOSPC7818E-5GEA 240 PLN
APOSPC7818E-5G APOSPC7818E-1G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190.12 g/mol
Temp. topnienia: 111…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061217
Numer CAS: 114152-23-7