Drukuj
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818D-1G PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-1GEA 592 PLN
APOSPC7818D-1G APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₆H₂F₃CH₂COOH
MW: 190.12 g/mol
Temp. topnienia: 106…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083547
Numer CAS: 132992-28-0