Drukuj
3,4,5-Trifluorofenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7818-100G PC7818-25G PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA 714 PLN
APOSPC7818-100G APOSPC7818-25G APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorofenol 95%
3,4,5-Trifluorofenol
Formuła: C₆H₃F₃O
Temp. Wrzenia: 177 °C
Temp. topnienia: 52…55 °C
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042427
Numer CAS: 99627-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 436-120-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II