Drukuj
2,3,4-Trifluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 1600 PLN
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorophenol 98%
2,3,4-Trifluorophenol
Formuła: C₆H₃F₃O
Temp. Wrzenia: 68…70 °C/43mmHg
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042426
Numer CAS: 2822-41-5
Jednostka: 2925
ADR: 4.1+8,III