Drukuj
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7816-25G PC7816-5G
APOSPC7816-25GEA 1510 PLN
APOSPC7816-25G APOSPC7816-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀ClF₂N₅
Temp. topnienia: 213…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094449
Numer CAS: 537037-56-2