Drukuj
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7814-25G PC7814-5G
APOSPC7814-25GEA 888 PLN
APOSPC7814-25G APOSPC7814-5G
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀ClF₂N₅
Temp. topnienia: 226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094447
Numer CAS: 1030829-66-3