Drukuj
5-Fluoro-o-anisaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7804-100G PC7804-25G PC7804-5G
APOSPC7804-100GEA 1100 PLN
APOSPC7804-100G APOSPC7804-25G APOSPC7804-5G
5-Fluoro-o-anisaldehyde 99%
5-Fluoro-o-anisaldehyde
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. Wrzenia: 118 °C/14,25mmHg
Temp. topnienia: 41…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143458
Numer CAS: 19415-51-1