Drukuj
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 0 PLN
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
Temp. Wrzenia: 237 °C
Temp. topnienia: 8 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069418
Numer CAS: 345-18-6