Drukuj
Bezwodnik tetrafluoroftalowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7797-25G PC7797-5G PC7797-100G
APOSPC7797-25GEA 627 PLN
APOSPC7797-25G APOSPC7797-5G APOSPC7797-100G
Bezwodnik tetrafluoroftalowy 98%
Bezwodnik tetrafluoroftalowy
Formuła: C₈F₄O₃
MW: 220.08 g/mol
Temp. topnienia: 92…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039697
Numer CAS: 652-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-485-5