Drukuj
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionate, Ethyl 3-oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propanoate, 3-Oxo-3-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)propionic Acid Ethyl Ester
PC7795-100G PC7795-25G PC7795-5G
APOSPC7795-100GEA 406 PLN
APOSPC7795-100G APOSPC7795-25G APOSPC7795-5G
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Ethyl (2,3,4,5-tetrafluorobenzoyl)acetate
Formuła: C₁₁H₈F₄O₃
Temp. Wrzenia: 100 °C/0,075mmHg
Temp. topnienia: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00523020
Numer CAS: 94695-50-8