Drukuj
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7794-100G PC7794-25G PC7794-500G
APOSPC7794-100GEA 656 PLN
APOSPC7794-100G APOSPC7794-25G APOSPC7794-500G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formuła: C₉H₆F₄O₂
Temp. Wrzenia: 238…239 °C
Gęstość: 1,382 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02094158
Numer CAS: 122894-73-9