Drukuj
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
PC7793-100G PC7793-25G PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA 458 PLN
APOSPC7793-100G APOSPC7793-25G APOSPC7793-5G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Formuła: C₉H₇F₃O₂
Temp. Wrzenia: 206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094444
Numer CAS: 351354-41-1