Drukuj
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene
PC7790-100G PC7790-250G PC7790-1KG
APOSPC7790-100GEA 327 PLN
APOSPC7790-100G APOSPC7790-250G APOSPC7790-1KG
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂F₃NO₂
Temp. Wrzenia: 194…195 °C/760mmHg
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007051
Numer CAS: 2105-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-281-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III