Drukuj
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3,4-Trifluoronitrobenzene
PC7789-100G PC7789-250G PC7789-25G PC7789-500G PC7789-1KG
APOSPC7789-100GEA 110 PLN
APOSPC7789-100G APOSPC7789-250G APOSPC7789-25G APOSPC7789-500G APOSPC7789-1KG
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 92 °C/20mmHg
Gęstość: 1.541 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041546
Numer CAS: 771-69-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-238-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III