Drukuj
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
PC7787-25G PC7787-5G PC7787-100G
APOSPC7787-25GEA 153 PLN
APOSPC7787-25G APOSPC7787-5G APOSPC7787-100G
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. Wrzenia: 108…112 °C/20mmHg
Gęstość: 1,472 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682012
Numer CAS: 112811-66-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II