Drukuj
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoromethyl trifluorovinyl ether
PC7778E-100G PC7778E-25G
APOSPC7778E-100GEA 0 PLN
APOSPC7778E-100G APOSPC7778E-25G
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene 99%
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene
Improves low temperature performance & chemical resistance when used as a co-polymer to VDF &/or PTFE.
Formuła: C₃F₆O
Temp. Wrzenia: –23 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221780
Numer CAS: 1187-93-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-703-7
Jednostka: 3153
ADR: 2.1,