Drukuj
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7772-25G PC7772-5G
APOSPC7772-25GEA 1360 PLN
APOSPC7772-25G APOSPC7772-5G
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Formuła: C₇H₅F₃S
Temp. Wrzenia: 71…72 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041142
Numer CAS: 937-00-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III