Drukuj
2-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 2-Mercaptobenzotrifluoride
PC7771-100G PC7771-25G PC7771-5G
APOSPC7771-100GEA 2610 PLN
APOSPC7771-100G APOSPC7771-25G APOSPC7771-5G
2-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Formuła: C₇H₅F₃S
Temp. Wrzenia: 175…177 °C
Gęstość: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00068896
Numer CAS: 13333-97-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III