Drukuj
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (4-(Bromomethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC7769K-1G PC7769K-100MG PC7769K-250MG
APOSPC7769K-1GEA 218 PLN
APOSPC7769K-1G APOSPC7769K-100MG APOSPC7769K-250MG
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formuła: C₈H₆BrF₃S
MW: 271.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…118 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129189
Numer CAS: 21101-63-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II