Drukuj
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7769F-25G PC7769F-5G PC7769F-100G
APOSPC7769F-25GEA 0 PLN
APOSPC7769F-25G APOSPC7769F-5G APOSPC7769F-100G
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Formuła: C₈H₆F₃NS
Temp. topnienia: 135…138 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051806
Numer CAS: 72505-21-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III