Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7769C-1G PC7769C-5G
APOSPC7769C-1GEA 356 PLN
APOSPC7769C-1G APOSPC7769C-5G
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol
Formuła: C₇HF₇S
Temp. Wrzenia: 169 °C
Gęstość: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00191594
Numer CAS: 651-84-3