Drukuj
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 1460 PLN
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formuła: C₁₀H₆F₃NO
Temp. topnienia: 266…269 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006779
Numer CAS: 322-97-4