Drukuj
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 110 PLN
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄F₃N
Temp. Wrzenia: 108 °C
Gęstość: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153289
Numer CAS: 3796-24-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II