Drukuj
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7766G-1G PC7766G-25G PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA 110 PLN
APOSPC7766G-1G APOSPC7766G-25G APOSPC7766G-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄F₃N
Temp. Wrzenia: 113…115 °C
Gęstość: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100032
Numer CAS: 3796-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 223-268-2
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1,III