Drukuj
3-(Trifluorometylo)pirazol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
PC7766B-100G PC7766B-25G PC7766B-5G
APOSPC7766B-100GEA 1070 PLN
APOSPC7766B-100G APOSPC7766B-25G APOSPC7766B-5G
3-(Trifluorometylo)pirazol 97%
3-(Trifluorometylo)pirazol
Formuła: C₄H₃F₃N₂
Temp. Wrzenia: 70 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00115018
Numer CAS: 20154-03-4