Drukuj
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-(Trifluoromethyl)propiophenone, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 1830 PLN
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formuła: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 216 °C
Temp. topnienia: 36…39 °C
Gęstość: 1.973 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039231
Numer CAS: 711-33-1