Drukuj
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, m-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7765-100G PC7765-25G PC7765-5G
APOSPC7765-100GEA 609 PLN
APOSPC7765-100G APOSPC7765-25G APOSPC7765-5G
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formuła: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 216…217 °C
Temp. topnienia: 18…19 °C
Gęstość: 1.202 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039227
Numer CAS: 1533-03-5