Drukuj
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, o-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7764-25G PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA 566 PLN
APOSPC7764-25G APOSPC7764-5G
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formuła: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 219…220 °C
Gęstość: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013557
Numer CAS: 16185-96-9