Drukuj
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, N-BOC protected
PC7763-1G PC7763-250MG
APOSPC7763-1GEA 876 PLN
APOSPC7763-1G APOSPC7763-250MG
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Formuła: C₁₃H₁₄F₃NO₄
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08669635
Numer CAS: 505084-60-6