Drukuj
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
PC7761-25G PC7761-5G PC7761-100G
APOSPC7761-25GEA 551 PLN
APOSPC7761-25G APOSPC7761-5G APOSPC7761-100G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formuła: C₄H₃F₃O₂
Temp. Wrzenia: 86 °C/35mmHg
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042424
Numer CAS: 381-98-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II