Drukuj
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 284 PLN
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrClF
Temp. Wrzenia: 180 °C
Gęstość: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672934
Numer CAS: 1996-30-1