Drukuj
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7751-100G PC7751-25G PC7751-500G
APOSPC7751-100GEA 348 PLN
APOSPC7751-100G APOSPC7751-25G APOSPC7751-500G
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Gęstość: 1.75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061120
Numer CAS: 201849-15-2