Drukuj
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7750-1G PC7750-25G PC7750-5G PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA 124 PLN
APOSPC7750-1G APOSPC7750-25G APOSPC7750-5G APOSPC7750-500MG
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Formuła: C₄H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 80…81 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014391
Numer CAS: 507-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-075-3
Jednostka: 1987
ADR: 3,II