Drukuj
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7749-10G PC7749-1G PC7749-5G PC7749-25G
APOSPC7749-10GEA 1660 PLN
APOSPC7749-10G APOSPC7749-1G APOSPC7749-5G APOSPC7749-25G
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₇H₅ClF₃N
Temp. Wrzenia: 92…94 °C/6…8mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01862650
Numer CAS: 386715-33-9