Drukuj
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
PC7747-25G PC7747-100G
APOSPC7747-25GEA 458 PLN
APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
Temp. topnienia: 113…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094440
Numer CAS: 739336-26-6