Drukuj
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
PC7741-25G PC7741-5G PC7741-1G
APOSPC7741-25GEA 0 PLN
APOSPC7741-25G APOSPC7741-5G APOSPC7741-1G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formuła: C₈H₄F₃NS
Temp. Wrzenia: 207 °C
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039645
Numer CAS: 1645-65-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II