Drukuj
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC7722-250MG PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA 160 PLN
APOSPC7722-250MG APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Formuła: C₇H₃F₃N₂
Temp. Wrzenia: 58…60 °C/1,5mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09038236
Numer CAS: 936841-69-9